1-Méthoxynaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 1-naphthyl ether
B24825.14 B24825.22 B24825.36
B24825.14EA 46.4 EUR InStock
B24825.14 B24825.22 B24825.36
1-Méthoxynaphtalène ≥98%
1-Méthoxynaphtalène
Purity: 98+% CAS No.: 2216-69-5 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6210 Melting Point: 5° Boiling Point: 135-137°/12mm Beilstein Reference: 7748884 MDL No.: MFCD00003924
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1.094
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003924
Numéro CAS: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité