2-Éthoxynaphtalène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Oxyde d'éthyle et de 2-naphtyle
B23327.14EA 22.7 EUR InStock
B23327.14 B23327.36 B23327.22
2-Éthoxynaphtalène ≥99%
2-Éthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C
Point de fusion: 35…37 °C
Densité: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 134 °C (273 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016808
Numéro CAS: 93-18-5
Merck Index: 14,3752
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité