2,7-Diméthoxynaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20775500EA 151 EUR InStock
EHERC20775500
2,7-Diméthoxynaphtalène
2,7-Diméthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144 °C
Numéro MDL: MFCD00004064
Numéro CAS: 3469-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité