1,2-Dihydroxynaphtalène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Naphthalenediol
D2299-1G D2299-5G
TCIAD2299-1GEA 117 EUR InStock
TCIAD2299-1G TCIAD2299-5G
1,2-Dihydroxynaphtalène ≥95.0% (par GC)
1,2-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003959
Numéro CAS: 574-00-5
EINECS: 209-365-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29aeb0cc6e15d3f195040122d3fa76294090edbb&vid=29aeb0cc6e15d3f195040122d3fa76294090edbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 100.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité