1,3-Dihydroxynaphtalène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Naphtalène-1,3-diol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
70650-5GEA 248 EUR InStock
70650-5G 70650-1G
1,3-Dihydroxynaphtalène, Supelco®
1,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003965
Numéro CAS: 132-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité