1,6-Dihydroxynaphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15801.14 L15801.22 L15801.36
L15801.14EA 47.5 EUR InStock
L15801.14 L15801.22 L15801.36
1,6-Dihydroxynaphtalène ≥97%
1,6-Dihydroxynaphtalène
Purity: 97+% CAS No.: 575-44-0 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1939032
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003981
Numéro CAS: 575-44-0
EINECS: 209-386-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité