1,7-Dihydroxynaphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28261.14 H28261.06
H28261.14EA 190 EUR InStock
H28261.14 H28261.06
1,7-Dihydroxynaphtalène ≥97%
1,7-Dihydroxynaphtalène
Purity: 97% CAS No.: 575-38-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 180-184° MDL No.: MFCD00035720
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035720
Numéro CAS: 575-38-2
EINECS: 209-383-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité