1,7-Dihydroxynaphtalène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Naphtalène-1,7-diol
MOLEM39570995EA 0 EUR InStock
MOLEM39570995
1,7-Dihydroxynaphtalène
1,7-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175…177 °C
Numéro MDL: MFCD00035720
Numéro CAS: 575-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité