2,3-Dihydroxynaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11307.09 A11307.18 A11307.30
A11307.09EA 25.5 EUR InStock
A11307.09 A11307.18 A11307.30
2,3-Dihydroxynaphtalène ≥98%
2,3-Dihydroxynaphtalène
Purity: 98% CAS No.: 92-44-4 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 175°(347°F) Melting Point: 162-165° Beilstein Reference: 742375 MDL No.: MFCD00004073
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…165 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 175 °C (347 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004073
Numéro CAS: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité