2,3-Dihydroxynaphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Naphtalène-2,3-diol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14578.0050EA 77.7 EUR InStock
8.14578.0050 8.14578.9999
2,3-Dihydroxynaphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151…152 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004073
Numéro CAS: 92-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4 g/l (35 °C)
Melting Point 161 - 164 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.8 hPa (149 °C)
Flash Point 175 °C
pH 6 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité