2,6-Dihydroxynaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Naphthalene-2,6-diol
B21465.06 B21465.14 B21465.22
B21465.06EA 97.5 EUR InStock
B21465.06 B21465.14 B21465.22
2,6-Dihydroxynaphtalène ≥98%
2,6-Dihydroxynaphtalène
Purity: 98% CAS No.: 581-43-1 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 223-225° Beilstein Reference: 1238082
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223…225 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004082
Numéro CAS: 581-43-1
EINECS: 209-465-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité