2,7-Dihydroxynaphtalène 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
115040050 115040250 115041000 115045000
ACRO115040050EA 25.5 EUR InStock
ACRO115040050 ACRO115040250 ACRO115041000 ACRO115045000
2,7-Dihydroxynaphtalène 97%
2,7-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Point d'ébullition: 375
Point de fusion: 184…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004085
Numéro CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité