2,7-Dihydroxynaphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10229.18 A10229.30 A10229.36
A10229.18EA 56.2 EUR InStock
A10229.18 A10229.30 A10229.36
2,7-Dihydroxynaphtalène ≥97%
2,7-Dihydroxynaphtalène
Purity: 97% CAS No.: 582-17-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 2042383
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004085
Numéro CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité