L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,7-Dihydroxynaphtalène zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
MQ200
8.20851.0100 8.20851.0250
8.20851.0100EA 75.1 EUR InStock
8.20851.0100 8.20851.0250
2,7-Dihydroxynaphtalène zS, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Point d'ébullition: 375
Point de fusion: 185
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004085
Numéro CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 184 - 187 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Synonyms 2,7-Dihydroxynaphthalene
Hill Formula C10H8O2
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité