1,1'-Binaphtyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20655000EA 107 EUR InStock
EHERC20655000
1,1'-Binaphtyle
1,1'-Binaphtyle
Formule: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…144 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041740
Numéro CAS: 604-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité