2,2'-Binaphtyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20660000EA 105 EUR InStock
EHERC20660000
2,2'-Binaphtyle
2,2'-Binaphtyle
Formule: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 452 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188,3 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00021584
Numéro CAS: 612-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité