Acénaphtenequinone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acenaphthylene-1,2-dione
102190250 102191000
ACRO102190250EA 68.3 EUR InStock
ACRO102190250 ACRO102191000
Acénaphtenequinone 95%
Acénaphtenequinone
Formule: C₁₂H₆O₂
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 257…263 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003805
Numéro CAS: 82-86-0
EINECS: 201-441-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to ochre Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 263 °C
HPLC ≥94.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.26
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité