Acénaphtenequinone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23466.22EA 215 EUR InStock
B23466.22 B23466.06 B23466.14
Acénaphtenequinone 95%
Acénaphtenequinone
Formule: C₁₂H₆O₂
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253…262 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003805
Numéro CAS: 82-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité