Acénaphtenequinone
Fournisseur: Molekula
MOLEM89996922EA 0 EUR InStock
MOLEM89996922
Acénaphtenequinone
Acénaphtenequinone
Formule: C₁₂H₆O₂
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 252…255 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003805
Numéro CAS: 82-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité