Acénaphtène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14922.0B A14922.30
A14922.0BEA 234 EUR InStock
A14922.0B A14922.30
Acénaphtène ≥97%
Acenaphthene
Purity: 97% CAS No.: 83-32-9 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Flash Point: 135°(275°F) Melting Point: 92-95° Boiling Point: 278° Beilstein Reference: 386081 Merck Reference: 14,28 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003807
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 278 °C
Point de fusion: 92…95 °C
Densité: 1.15
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003807
Numéro CAS: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,28
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5520bcac8d97ebc91a4b9c3873c734cd4abd6427&vid=0cd04594d640995040d469a56bffa409d582f3ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité