Acénaphtène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20505000EA 74.4 EUR InStock
EHERC20505000
Acénaphtène
Acénaphtène
Formule: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C (coupe ouverte)
Numéro MDL: MFCD00003807
Numéro CAS: 83-32-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00029
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/37/2383137.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité