Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acénaphtène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.14312.0100EA 64.6 EUR InStock
8.14312.0100 8.14312.9999
Acénaphtène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acénaphtène


Formule: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C (coupe ouverte)
Numéro MDL: MFCD00003807
Numéro CAS: 83-32-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00029
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/37/2383137.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point 95 °C
Molar Mass 154.21 g/mol
Boiling Point 278 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.005 hPa (20 °C)
Flash Point 135 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Synonyms 1,8-Ethylenenaphthalene
Hill Formula C12H10


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité