Or (I) chlorure ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 84.2%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40432.03EA 285 EUR InStock
40432.03 40432.01 40432.06
Or (I) chlorure ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 84.2%, Premion®
Or (I) chlorure
Formule: AuCl
MW: 232,42 g/mol
Point de fusion: 289 °C (déc.)
Densité: 7,57
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046175
Numéro CAS: 10294-29-8
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4515
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité