Trichlorure d'or (≥64,4% Au)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chlorure d'or (III)Or (III) chlorure
12163.06EA 986 EUR InStock
12163.06 12163.03 12163.01
Trichlorure d'or (≥64,4% Au)
Trichlorure d'or
Formule: AuCl₃
MW: 303,32 g/mol
Point de fusion: 180 °C (subl.)
Densité: 3,90
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014172
Numéro CAS: 13453-07-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4521
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité