Cuivre (I) chlorure 99%, très pur, purifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
208390250 208391000 208395000
ACRO208390250EA 61.7 EUR InStock
ACRO208390250 ACRO208391000 ACRO208395000
Cuivre (I) chlorure 99%, très pur, purifié
Copper (I) chloride
Formule: ClCu
Point d'ébullition: 1490 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 430 °C
Densité: 4.14 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010971
Numéro CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité