Cuivre (II) chlorure, anhydre ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride
12457.18 12457.30 12457.A1
12457.18EA 41.5 EUR InStock
12457.18 12457.30 12457.A1
Cuivre (II) chlorure, anhydre ≥98%
Cuivre (II) chlorure
Purity: 98% min CAS No.: 7447-39-4 Molecular Formula: CuCl2 Formula Weight: 134.45 Physical Form: Powder Density: 3.386 Appearance: Yellow-brown Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: 620° Boiling Point: 993° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010972
Isomerization and cracking catalyst, mordant in dyeing and printing fabrics, in electroplating baths for plating Cu on Al, in photography as a fixer, pigment for glass and ceramic
Formule: Cl₂Cu
MW: 134,45 g/mol
Point d'ébullition: 993 °C (dec.)
Point de fusion: 620 °C
Densité: 3.386
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010972
Numéro CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2633
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité