L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Water Soluble Paper Labels B-403 for BBP30 or 76 mm Core Printers
Fournisseur: Brady
149271 149268 149269 149270 149274 149275 149277 198760 198763 198762 198758 198759 198764
116-0788EA 239.73 EUR InStock
116-0788 116-0785 116-0786 116-0787 116-0789 116-0790 116-0791 116-0795 116-0796 116-0797 116-0793 116-0794 116-0792
Water Soluble Paper Labels B-403 for BBP30 or 76 mm Core Printers
Étiquettes
These water dissolvable paper labels are ideal to label items that need new identification after every use. Exposing the label to warm water will completely dissolve it within 30 seconds, without damage to the surface it was applied to, and without leaving any residue.
  • Self-adhesive
  • Extremely easy to apply
  • Adheres well to glass, stainless steel, aluminium, plastic and others
The labels reduce the labour required to remove labels, reduce maintenance to filters and drains and enable easy re-identification of reusable items in a range of industries.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité