Perchlorate d'argent, anhydre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42209.06EA 55.9 EUR InStock
42209.06 42209.14 42209.22
Perchlorate d'argent, anhydre
Perchlorate d'argent
Formule: AgClO₄
MW: 207,32 g/mol
Point de fusion: 485 °C (déc.)
Densité: 2,806
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003400
Numéro CAS: 7783-93-9
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8523
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité