Cuivre (I) cyanure
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Copper cyanide, Cuprous cyanide
12135.30 12135.A1 12135.F3
12135.30EA 53.9 EUR InStock
12135.30 12135.A1 12135.F3
Cuivre (I) cyanure
Cuivre (I) cyanure
CAS No.: 544-92-3 Molecular Formula: CCuN Formula Weight: 89.56 Physical Form: Powder Density: 2.92 Appearance: White to cream Odour: Characteristic Melting Point: 473° Solubility: Practically insoluble in water, alcohol. Soluble in NH4OH Beilstein Reference: 3587244 Merck Reference: 14,2661 UN No.: 1587 MDL No.: MFCD00010975
Electroplating Cu or Fe, polymerization catalyst
Formule: CCuN
MW: 89,56 g/mol
Point de fusion: 473 °C
Densité: 2.92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010975
Numéro CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
ONU: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2661
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité