Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre (I) cyanure, blanc ≥98.5%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Cyanure de cuivre

23107.367EA 0 EUR InStock
23107.367
Cuivre (I) cyanure, blanc ≥98.5%, TECHNICAL
Cuivre (I) cyanure


Formule: CCuN
MW: 89,56 g/mol
Point de fusion: 474 °C
Densité: 2,92 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010975
Numéro CAS: 544-92-3
ONU: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité