Carbonate d'argent 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
176970250 176971000
ACRO176970250EA 189 EUR InStock
ACRO176970250 ACRO176971000
Carbonate d'argent 99%, pur
Silver carbonate
Formule: CAg₂O₃
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Densité: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003403
Numéro CAS: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
ONU: 3077
Merck Index: 12,08650
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Granular powder
Assay ≥98.5 %
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20 °C, 589 nm) (5 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité