Carbonate d'argent ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11420.14 11420.22
11420.14EA 168 EUR InStock
11420.14 11420.22
Carbonate d'argent ≥99.5% (base métaux)
Silver carbonate
Purity: 99.5% CAS No.: 534-16-7 Molecular Formula: CAg2O3 Formula Weight: 275.75 Physical Form: Powder Density: 6.08 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 218° dec. Solubility: Insoluble in water. Freely soluble in dilute HNO3, ammonia Merck Reference: 14,8507 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003403
Formule: CAg₂O₃
Point de fusion: 218 °C (dec.)
Densité: 6.08
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003403
Numéro CAS: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8507
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité