Chromate d'argent ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40107.14EA 307 EUR InStock
40107.14
Chromate d'argent ≥99%
Chromate d'argent
Formule: Ag₂CrO₄
MW: 331,73 g/mol
Point d'ébullition: 1550 °C (1013 hPa)
Densité: 5,63
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003402
Numéro CAS: 7784-01-2
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité