Cuivre (I) iodure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11606.30 11606.A1 11606.C4
11606.30EA 104 EUR InStock
11606.30 11606.A1 11606.C4
Cuivre (I) iodure ≥98%
Cuivre (I) iodure
Purity: 98% CAS No.: 7681-65-4 Molecular Formula: CuI Formula Weight: 190.45 Physical Form: Powder Density: 5.63 Refractive Index: 2.346 Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale brown Odour: Weak Melting Point: 605° Boiling Point: ca 1290° Solubility: Insoluble in water, dilute acids, alcohol. Decomposes by conc. acids. Soluble in NH3 solution, iodides, thiosulfates Merck Reference: 14,2662 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010978
As a catalyst in organic synthesis, cathode ray tube coating, temperature indicator with HgI2
Formule: CuI
MW: 190,45 g/mol
Point d'ébullition: ∼1290 °C
Point de fusion: 605 °C
Densité: 5.63
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010978
Numéro CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2662
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité