Cuivre (I) iodure ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43153.22 43153.14 43153.06 43153.PG
43153.22EA 735 EUR InStock
43153.22 43153.14 43153.06 43153.PG
Cuivre (I) iodure ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Cuivre (I) iodure
Purity: 99.998% CAS No.: 7681-65-4 Molecular Formula: CuI Formula Weight: 190.45 Physical Form: Chunks/powder Density: 5.63 Refractive Index: 2.346 Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale brown Odour: Weak Melting Point: 605° Boiling Point: ca 1290° Merck Reference: 14,2662 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010978
Formule: CuI
MW: 190,45 g/mol
Point d'ébullition: ∼1290 °C
Point de fusion: 605 °C
Densité: 5.63
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010978
Numéro CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2662
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité