Iodate d'argent 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40109.14EA 400 EUR InStock
40109.14
Iodate d'argent 98%
Iodate d'argent
Formule: AgIO₃
MW: 282,77 g/mol
Point d'ébullition: 1150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >200 °C
Densité: 5,53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014150
Numéro CAS: 7783-97-3
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8515
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité