Nitrite d'argent 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Argentous nitrite
210690100 210690500
ACRO210690100EA 118 EUR InStock
ACRO210690100 ACRO210690500
Nitrite d'argent 99%
Nitrite d'argent
Formule: AgNO₂
MW: 153,87 g/mol
Point de fusion: 140 °C
Densité: 4.45 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003413
Numéro CAS: 7783-99-5
EINECS: 232-041-7
ONU: 2627
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08663
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité