Nitrite d'argent ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Argentous nitrite
11418.09 11418.18
11418.09EA 117 EUR InStock
11418.09 11418.18
Nitrite d'argent ≥99% (base métaux)
Nitrite d'argent
Purity: 99% CAS No.: 7783-99-5 Molecular Formula: AgNO2 Formula Weight: 153.88 Physical Form: Crystalline Density: 4.45 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 140° dec. Merck Reference: 14,8519 UN No.: 2627 MDL No.: MFCD00003413
Formule: AgNO₂
MW: 153,87 g/mol
Point de fusion: 140 °C (dec.)
Densité: 4.45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003413
Numéro CAS: 7783-99-5
EINECS: 232-041-7
ONU: 2627
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8519
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité