Cuivre (I) oxyde, rouge ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Oxyde de cuivre (I)Oxyde cuivreuxOxyde de dicuivre
23135.295EA 0 EUR InStock
23135.295
Cuivre (I) oxyde, rouge ≥97%, TECHNICAL
Cuivre (I) oxyde
Formule: Cu₂O
MW: 143,09 g/mol
Point d'ébullition: 1800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1232 °C
Densité: 5,7…6.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010974
Numéro CAS: 1317-39-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité