Cuivre (II) oxyde 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
221281000 221280025 221285000
ACRO221281000EA 50.3 EUR InStock
ACRO221281000 ACRO221280025 ACRO221285000
Cuivre (II) oxyde 99+%
Cuivre (II) oxyde
Formule: CuO
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1326 °C
Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Carbon (C) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Total sulfur (as SO4) ≤0.02 %
Free alkali Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité