Cuivre (II) oxyde, en poudre ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Oxyde de cuivre (II)
ACRO405860010EA 321 EUR InStock
ACRO405860010 ACRO405860250 ACRO405862500
Cuivre (II) oxyde, en poudre ACS
Cuivre (II) oxyde
Formule: CuO
MW: 79,55 g/mol
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1326 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black to brown-black Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité