Cuivre (II) oxyde ≥99.9995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
44356.06 44356.14 44356.22
44356.06EA 95.8 EUR InStock
44356.06 44356.14 44356.22
Cuivre (II) oxyde ≥99.9995% (base métaux)
Cuivre (II) oxyde
Purity: 99.9995% CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: Powder Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
Formule: CuO
MW: 79,55 g/mol
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1326 °C
Densité: 6.3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2646
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité