Cuivre (II) oxyde, nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Oxyde de cuivre (II)
44663.09EA 47.7 EUR InStock
44663.09 44663.18
Cuivre (II) oxyde, nanopoudre
Cuivre (II) oxyde
Formule: CuO
MW: 79,55 g/mol
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1326 °C
Densité: 6,3
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2646
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité