Cuivre (II) oxyde ≥94%, en poudre, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
23144.263EA 92.2 EUR InStock
23144.263 23144.410
Cuivre (II) oxyde ≥94%, en poudre, TECHNICAL
Cuivre (II) oxyde
Formule: CuO
MW: 79,55 g/mol
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1326 °C
Densité: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité