Cuivre (II) oxyde
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Oxyde de cuivre (II)
ROTH4467.1EA 83.5 EUR InStock
ROTH4467.1
Cuivre (II) oxyde
Cuivre (II) oxyde
Formule: CuO
MW: 79,55 g/mol
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1326 °C
Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité