Oxyde d'argent (II)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
207850100 207850500
ACRO207850100EA 64.9 EUR InStock
ACRO207850100 ACRO207850500
Oxyde d'argent (II)
Oxyde d'argent (II)
Formule: AgO
Point de fusion: >100 °C (dec.)
Densité: 7,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044285
Numéro CAS: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder
Assay 85.5 to 88 % (AG)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité