Oxyde d'argent (II) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
22695.06 22695.14 22695.22
22695.06EA 60.2 EUR InStock
22695.06 22695.14 22695.22
Oxyde d'argent (II) ≥98%
Oxyde d'argent (II)
Purity: 98% CAS No.: 1301-96-8 Molecular Formula: AgO Formula Weight: 123.87 Physical Form: Powder Density: 7.44 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alkalies, ammonium hydroxide with decomposition and N2 formation Merck Reference: 14,8522 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00044285
Manufacturing of silver oxide-zinc alkali batteries
Formule: AgO
Point de fusion: >100 °C (dec.)
Densité: 7.44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044285
Numéro CAS: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8522
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité