Argent (I) sulfure
Fournisseur: Roth Carl
Attention
5311.1 5311.2
ROTH5311.1EA 209 EUR InStock
ROTH5311.1 ROTH5311.2
Argent (I) sulfure
Argent (I) sulfure
Formule: Ag₂S
Point de fusion: 842 °C
Densité: 7.23 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00003406
Numéro CAS: 21548-73-2
EINECS: 244-438-2
Merck Index: 12,08677
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité