Cuivre (I) thiocyanate ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Thiocyanate de cuivre
40220.18EA 54.4 EUR InStock
40220.18 40220.30
Cuivre (I) thiocyanate ≥96%
Cuivre (I) thiocyanate
Formule: CCuNS
MW: 121,63 g/mol
Point de fusion: 1084 °C
Densité: 2,84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010980
Numéro CAS: 1111-67-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2669
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité