Argent (I) thiocyanate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11897.09EA 349 EUR InStock
11897.09
Argent (I) thiocyanate
Argent (I) thiocyanate
Preparation of nonmetallic thiocyanates, analytical reagent, in photographic emulsions, as an organic intermediate
Formule: AgSCN
MW: 165,95 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003416
Numéro CAS: 1701-93-5
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité